missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

d,l-Metamfepramone.HCl, Lipomed

Codice prodotto. 30462857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462857 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30462857 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMMAF1548HC50
 Articolo soggetto a restrizioni

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

d,l-Metamfepramone.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
CAS 10105-90-5
Nomi componenti o analita N,N-Dimethylcathinone (hydrochloride)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H15 N O . Cl H
Sinonimo Dimethylcathinone Hydrochloride, N,N-Dimethylcathinone Hydrochloride, Metamfepramone Hydrochloride, 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 2-(dimethylamino)-1-phenyl-, hydrochloride (9 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI), Propiophenone, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (6 CI,7 CI,8 CI)
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
IUPAC Name 2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 213.7
Quantità 50 mg
Peso formulazione 213.092 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.