Learn More
D,L-Mevalonic Acid Lactone (>90%), TRC
Codice prodotto. 30470311
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470311 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470311 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM349025500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Mevalonic Acid Lactone
CAS 674-26-0
Formula molecolare C6 H10 O3
Quantità 500 mg
Sinonimo 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, (±)- (8CI), Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2H-pyran-2-one, (RS)-Mevalonolactone, (±)-Mevalolactone, (±)-Mevalonolactone, DL-Mevalonic acid lactone, DL-Mevalonic acid Δ-lactone, DL-Mevalonolactone, MVSL, Mevalolactone, Mevalonic acid lactone, Mevalonic acid Δ-lactone, Mevalonic lactone, Mevalonolactone, NSC 90804, β-Hydroxy-β-methyl-Δ-valerolactone
InChI Formula InChI=1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3
SMILES CC1(O)CCOC(=O)C1
IUPAC Name 4-hydroxy-4-methyloxan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Peso formulazione 130.063