Learn More
D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6 (100 μg/mL in Methanol), TRC
Codice prodotto. 30392412
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30392412 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30392412 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT11971X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6
CAS 1020719-35-0
Formula molecolare C16H19D6NO2
Quantità 1 mL
Sinonimo 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclo-hexyl)ethyl]phenol-d6
InChI Formula InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2
SMILES OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(O)C=C2
IUPAC Name 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-[2-(dimethylamino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 269.41
Peso formulazione 269.2262
Concentration or Composition (by Analyte or Components) D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6 100 μg/mL