Learn More
D,L-Pantolactone, Mikromol™
Codice prodotto. 30049114
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049114 25 mg 25mg
17969114 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049114 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1352.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
D,L-Pantolactone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Pantolactone
CAS 79-50-5
Nomi componenti o analita DL-Pantolactone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H10 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo (±)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, D,L-Pantolactone, DL-Pantolactone, (+/-)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, Calcium Pantothenate Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3
SMILES CC1(C)COC(=O)C1O
IUPAC Name 3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Quantità 25 mg
Peso formulazione 130.063 g/mol