Learn More
D,L-Sulforaphane, TRC
Codice prodotto. 17938304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17938304 25 mg 25mg
17959724 250 mg 250mg
17969344 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17938304 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS69911525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4478-93-7
Formula molecolare C6 H11 N O S2
Molecular Weight (g/mol) 177.29
Sinonimo Isothiocyanic acid, 4-(methylsulfinyl)butyl ester (8CI), Sulforaphan (6CI), 1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)butane, 4-Methylsulfinylbutyl isothiocyanate, BroccoPhane, Detoxophane, Sulforaphane, Butane, 1-isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)-
IUPAC Name 1-isothiocyanato-4-methylsulfinylbutane
SMILES CS(=O)CCCCN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Sulforaphane
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3
Peso formulazione 177.0282