Learn More
D,L-Tryptophan, TRC
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Tryptophan |
| CAS | 54-12-6 |
| Formula molecolare | C11 H12 N2 O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Tryptophan, N-Acetyltryptophan Imp. A (EP), DL-Tryptophan, Tryptophan','DL- (8CI), (RS)-Tryptophan, (±)-Tryptophan, 1H-Indole-3-alanine, DL-Tryptophan, DL-α-Amino-3-indolepropionic acid, NSC 13118 |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15) |
| SMILES | NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 204.23 |
| Peso formulazione | 204.0899 |