Learn More
D,L-Venlafaxine, Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Venlafaxine Hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H |
| Peso formulazione | 313.1809 |
| Percent Purity | >95% |