Learn More
D,L-Venlafaxine, Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30137814
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137814 100 mg 100mg
17972415 50 mg 50mg
17984435 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137814 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV120000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99300-78-4
Formula molecolare C17 H27 N O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 313.86
Sinonimo Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
IUPAC Name 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochloride
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico Venlafaxine Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3;1H
Peso formulazione 313.1809
Percent Purity >95%