Learn More
D-Leucinol, 97%
Codice prodotto. 11387986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387986 1 g 1g
11397986 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387986 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13243.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 53448-09-2 | C6H16NO | 118.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53448-09-2
Formula molecolare C6H16NO
Molecular Weight (g/mol) 118.20
Numero MDL MFCD00004734
InChI Key VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-O
Sinonimo d-leucinol, r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, 2r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, d---leucinol, chembl71171, r---leucinol, 1-pentanol, 2-amino-4-methyl-, 2r, 2-amino-4-methyl-pentan-1-ol, 2-amino-4-methyl-1-pentanol #
PubChem CID 2724002
IUPAC Name (2R)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
SMILES CC(C)C[C@@H]([NH3+])CO
Specifica
Materiale o nome chimico D-Leucinol
Indice di rifrazione 1.4496
Densità 0.917
Punti di ebollizione 198°C to 200°C (690mmHg)
Quantità 1 g
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Optical Rotation −3.2° (c=9 in Ethanol)
Sensibilità Air Sensitive
Beilstein 1719241
Peso formulazione 117.19
Percent Purity 97%