Learn More
D(-)-Leucinol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10678234 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10678234 5 g Bottiglia in vetro 5g
10269600 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10678234 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 413120050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 53448-09-2 | Molecular Formula: C6H16NO | Molecular Weight: 118.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53448-09-2
Formula molecolare C6H16NO
Molecular Weight (g/mol) 118.20
Numero MDL MFCD00004734
InChI Key VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-O
Sinonimo d-leucinol, r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, 2r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, d---leucinol, chembl71171, r---leucinol, 1-pentanol, 2-amino-4-methyl-, 2r, 2-amino-4-methyl-pentan-1-ol, 2-amino-4-methyl-1-pentanol #
PubChem CID 2724002
IUPAC Name (2R)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
SMILES CC(C)C[C@@H]([NH3+])CO
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Leucinol
Nota nome 97%, (97% e.e.)
Densità 0.9070g/mL
Punti di ebollizione 199.0°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4490 to 1.4530
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.907
Condizione di rotazione specifica − 4.00 (20.00°C c=9,ethanol)
Rotazione specifica − 4.00
Peso formulazione 117.19
Percent Purity 97%