Learn More
D-Limonene, 96.9%, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11463422 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11463422 500 mL 500mL
11453422 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11463422 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215523490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    97.65€ / 500mL
    Risparmia 5.35€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 5989-27-5
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
Numero MDL MFCD00062991
InChI Key XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Sinonimo d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Specifica
Materiale o nome chimico D-Limonene
Colore Colorless to Yellow
Quantità 500 mL
IUPAC Name (4R)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
Peso formulazione 136.26
Percent Purity 0.969
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • D-Limonene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.