missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam D-Luciferin potassium salt, chemiluminescent luciferase substrate

Codice prodotto. 32119869 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32119869 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32119869 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1436551gsld
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MW 318.4 Da, Purity >98%. Chemiluminescent luciferase substrate. Water soluble derivative of D-Luciferin (ab143654) and analog of D-Luciferin sodium salt (ab145164). Emits light on oxidative decarboxylation in the presence of ATP providing a bioluminescent signal for cellular ATP levels.

MW 318.4 Da, Purity >98%. Chemiluminescent luciferase substrate. Water soluble derivative of D-Luciferin (ab143654) and analog of D-Luciferin sodium salt (ab145164). Emits light on oxidative decarboxylation in the presence of ATP providing a bioluminescent signal for cellular ATP levels in vivo..

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

Specifica

Forma Solid
Quantità 1 g
Status giuridico RUO
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.