Specifications
| Materiale o nome chimico | D-Luciferin sodium salt monohydrate |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Estinzione specifica | 17500 min. (385nm, 0.5M Na2CO3) min. (pH 11.5) |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 50 mg |
| Forma fisica | Powder |
| Peso formulazione | 320.32 |
| Percent Purity | ≥98.0% |