Learn More
D-Lysine Methyl Ester Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30470893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470893 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470893 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL4689205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-Lysine Methyl Ester Dihydrochloride
CAS 67396-08-1
Formula molecolare C7 H16 N2 O2 . 2[HCl]
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c1-11-7(10)6(9)4-2-3-5-8;;/h6H,2-5,8-9H2,1H3;2*1H/t6-;;/m1../s1
SMILES Cl.Cl.COC(=O)[C@H](N)CCCCN
IUPAC Name methyl (2R)-2,6-diaminohexanoate;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 233.136
Peso formulazione 232.075