Learn More
D-(+)-Malic Acid, TRC
Codice prodotto. 30475717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475717 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30475717 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM15950010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Malic Acid
CAS 636-61-3
Formula molecolare C4 H6 O5
Quantità 10 g
Sinonimo D-Malic Acid, Butanedioic acid, 2-hydroxy-, (2R)-, Butanedioic acid, hydroxy-, (2R)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, (R)-, Malic acid, D- (8CI), (2R)-2-Hydroxybutanedioic acid, (+)-Malic acid, (2R)-2-Hydroxysuccinic acid, (2R)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid, (R)-Malic acid, (R)-Malic acid, D-(+)-2-Hydroxysuccinic acid, D-(+)-Malic acid, D-Malic acid
InChI Formula InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
SMILES O[C@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name (2R)-2-hydroxybutanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 134.09
Peso formulazione 134.0215