Learn More
D-(+)-Maltose monohydrate, 95 to 98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11399109 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11399109 1 kg
11379109 100 g
11389109 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11399109 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210224191
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Molecular biology
Identificatori chimici
CAS 6363-53-7
Formula molecolare C12H24O12
Molecular Weight (g/mol) 360.31
Numero MDL MFCD00149343
InChI Key HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC Name 2,3,5,6-tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydrate
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Maltose monohydrate
Colore White
Densità 1.54g/mL
Intervallo percentuale saggio 95 to 98%
Quantità 1 kg
Peso formulazione 360.32
Forma fisica Solid