Learn More
D-(+)-Maltose Monohydrate, Fisher BioReagents
Descrizione
Maltose is suitable for use in cell culture systems requiring sugar additives.
Specifica
Specifica
| Vettore alfa | Maltose Monohydrate |
| Materiale o nome chimico | D-(+)-Maltose Monohydrate |
| CAS | 6363-53-7 |
| Punto di fusione | 130°C |
| Colore | Colorless |
| pH | 5.5 |
| Perdita all'essiccatura | record% |
| Intervallo percentuale saggio | ≥97 % |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Formula molecolare | C12H24O12 |
| Vedi altri risultati |