Learn More
D-(-)-Mandelic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469416
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16469416 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16469416 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY0585
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress D-(-)-Mandelic acid is a natural compound isolated from bitter almonds.
D-(-)-Mandelic acid is a natural compound isolated from bitter almonds.
Specifica
Materiale o nome chimico D-(-)-Mandelic acid
CAS 611-71-2
Colore White to Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O3
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC([C@H](O)C1=CC=CC=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only