Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+%
Codice prodotto. 10011110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10011110 1 kg Plastic bottle 1kg
10266523 100 g Plastic bottle 100g
10021110 500 g Plastic bottle 500g
10488433 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10195773 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10011110 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 125340010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-65-8
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Numero MDL MFCD00064287
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico D-Mannitol
Punto di fusione 165.0°C to 170.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (105°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 kg
Beilstein 01, IV, 2841
Indice di Merck 15, 5810
Rotazione specifica +23° to +25° (20°C, 589nm) (PHEUR)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
IUPAC Name (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder