Learn More
D-mannitol, 99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11453470 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11453470 1 kg -
11463470 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11453470 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210224801
Identificatori chimici
CAS 69-65-8
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Numero MDL MFCD00064287
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico D-Nannitol
Densità 1.52g/mL
Quantità 1 kg
IUPAC Name hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Peso formulazione 182.2
Percent Purity 0.984