Learn More
D-Mannitol, ACS reagent
Codice prodotto. 10148230 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10148230 1 kg Plastic bottle 1kg
10269650 250 g Plastic bottle 250g
10358673 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10148230 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423920010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-65-8
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Numero MDL MFCD00064287
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
IUPAC Name hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico D-Mannitol
Punto di fusione 165.0°C to 170.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.01% max.
Perdita all'essiccatura 0.05% max. (5 g, 105°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 kg
Beilstein 01, IV, 2841
Indice di Merck 15, 5810
Rotazione specifica +23.3° to +24.3° (25°C, 589nm) (Reagent ACS-directives)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
Peso formulazione 182.17
Grado Reagente ACS
Materia insolubile 0.01% max
Acido titolabile 0.0008 meq/g max
Forma fisica Crystalline Powder