Learn More
D-Mannitol, For ACS analysis, 98.4%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11452872 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11452872 1 kg
11432872 250 g
11442872 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11452872 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215254091
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Identificatori chimici
CAS 69-65-8
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Numero MDL MFCD00064287
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
IUPAC Name hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico D-Mannitol
Nota nome For ACS analysis
Colore White
Densità 1.52g/mL
Intervallo percentuale saggio 0.984
Quantità 1 kg
Peso formulazione 182.2
Forma fisica Powder