Learn More
D-Mannitol, MedChemExpress
Descrizione
D-Mannitol is an osmotic diuretic agent and a weak renal vasodilator.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-Mannitol |
| CAS | 69-65-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H14O6 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Mannitol Mannite |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 36 mg/mL (197.62 mM) |
| SMILES | OC[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.17 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only