Learn More
D-Mannosamine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-Mannosamine hydrochloride |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 215.0561 |