Learn More
D-(+)-mannose, 100%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11483470 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11483470 100 g
11473470 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11483470 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210225080
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Identificatori chimici
CAS 3458-28-4
Formula molecolare C6H12O6
Sinonimo 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Mannose
Colore White
Densità 0.35g/mL
Quantità 100 g
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 1
Grado Not Available
Forma fisica Powder