Learn More
D(+)-Mannose, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10386090 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 10386090
Marca: Fisher Chemical M/2420/45
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
10g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 3458-28-4
Punto di fusione 133°C
Colore White
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C6H12O6
Numero MDL 64122
Quantità 10 g
Peso formulazione 180.16g/mol
Forma fisica Solid