Learn More
D-Mannose, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469066
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16469066 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16469066 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0379
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress D-Mannose is a carbohydrate, which plays an important role in human metabolism, especially in the glycosylation of specific proteins.
D-Mannose is a carbohydrate, which plays an important role in human metabolism, especially in the glycosylation
Specifica
Materiale o nome chimico D-Mannose
CAS 3458-28-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H12O6
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (277.53 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (277.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only