Learn More
D-Mannose, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-(+)-Mannose |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1 |
| Peso formulazione | 180.0634 |