Learn More
D-(+)-Melezitose, MedChemExpress
Codice prodotto. 16429186
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16429186 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16429186 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN2340
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
MedChemExpress D-(+)-Melezitose can be used to identify clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp.
D-(+)-Melezitose can be used to identify clinical isolates of indole-positive and indole-negative Klebsiella spp.
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Melezitose
CAS 597-12-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H32O16
Quantità 100 mg
Sinonimo (+)-Melezitose D-Melezitose
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@]1([C@H]([C@H](O)[C@@H](CO)O1)O[C@@]2([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO
Molecular Weight (g/mol) 504.44
Peso formulazione 504.44
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only