Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Melibiose monohydrate, 99+%
Codice prodotto. 10307010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10307010 100 g Bottiglia in vetro 100g
10745961 25 g Bottiglia in vetro 25g
11976891 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10307010 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 125371000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 66009-10-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66009-10-7
Formula molecolare C12H24O12
Molecular Weight (g/mol) 360.31
Numero MDL MFCD00198188
InChI Key CHIDEFLSUMQFBY-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d +-melibiose monohydrate, d-+-melibiose hydrate, 585-99-9 anhydrous, melibiose hplc, 6-, a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose hydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose monohydrate, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, d-glucose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-, monohydrate 9ci
PubChem CID 71308738
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal;hydrate
SMILES O.OCC1OC(OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Melibiose monohydrate
Acidità 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
Punto di fusione 182.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Odore Odorless
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 31,421
Indice di Merck 14,582
Condizione di rotazione specifica + 135.00 (20.00°C c=4,H2O/NH3)
Rotazione specifica + 135.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 360.32
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder