Specifica
| CAS | 66009-10-7 |
| Punto di fusione | 182°C |
| Colore | White |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C12H22O11·H2O |
| Numero MDL | 198188 |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 360.32g/mol |
| Forma fisica | Powder |