Learn More
alpha-D-Methylglucoside, 99%
Codice prodotto. 10579063 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10579063 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10092070 100 g Plastic bottle 100g
10377400 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10579063 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173840025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-30-3 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-30-3
Formula molecolare C7H14O6
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Numero MDL MFCD00064086
InChI Key HOVAGTYPODGVJG-IECVIRLLSA-N
Sinonimo methyl alpha-d-glucopyranoside, methyl alpha-d-glucoside, alpha-methylglucoside, alpha-methyl-d-glucoside, alpha-methyl d-glucose ether, methyl-alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-methylglucoside, me alpha-glc, alpha-d-methyl glucoside, unii-qcf122nf3r
PubChem CID 7568545
IUPAC Name (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico α-D-Methylglucoside
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 169.0°C to 171.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 200.0°C (0.2 mmHg)
Perdita all'essiccatura 0.1% max. (60 to 70°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 2.5 kg
Beilstein 31, 179
Indice di Merck 15, 6152
Condizione di rotazione specifica +158.50° (20°C c=10,water)
Rotazione specifica + 158.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: 108g/100mL (20 c). Other solubilities: practically insoluble in ether,5.2g/100g methanol (20 c),7.3g/100g alcohol 80% (17 c)
Peso formulazione 194.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder