Learn More
R&D Systems™ D-myo-Inositol 1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt
Codice prodotto. 18014192
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18014192 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18014192 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1482/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.98€
    304.50€ / 1mg
    Risparmia 33.48€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Ca2+ mobilizing second messenger
Important second messenger involved in Ca2+ mobilization from intracellular stores (EC50 = 0.1 μM). Formed from the enzymatic hydrolysis of phosphatidyl inositol-4,5-bisphosphate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico D-myo-Inositol 1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt
CAS 103476-24-0
Quantità 1 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C6H9K6O15P3
Peso formulazione 648.64
Forma fisica Solid
Peso molecolare 648.634