Learn More
D-myo-Inositol, 99.2%, Cell culture reagent, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11481881 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11481881 1 kg
11451881 50 g
11461881 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11481881 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219468891
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Identificatori chimici
CAS 87-89-8
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
Numero MDL MFCD00077932
InChI Key CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC Name cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-myo-inositol
Nota nome Molecular biology and Cell biology
Colore White
Densità 6.2g/mL
Quantità 1 kg
Peso formulazione 180.2
Grado Cell Culture Reagent
Forma fisica Powder