Learn More
D-Myo-inositol, 99.26%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11471881 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11471881 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11471881 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219468890
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Lipotropic agent used as a structural component of membrane phospholipids and a precursor for inositol phosphate second messengers.
Specifica
Materiale o nome chimico D-Myo-inositol
Nota nome For HPLC analysis
CAS 87-89-8
Colore White
Densità 6.2g/mL
Intervallo percentuale saggio 99.26%
Formula molecolare C6H12O6
Quantità 500 g
Sinonimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
InChI Key CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
IUPAC Name cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Molecular Weight (g/mol) 180.156
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Peso formulazione 180.2
Forma fisica Powder