Learn More
D-Myo-inositol, 99.26%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11388889 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11388889 500 g 500g
11368889 50 g 50g
11378889 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11388889 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210205290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    346.50€ / 500g
    Risparmia 17.50€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Identificatori chimici
CAS 87-89-8
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
InChI Key CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC Name cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Myo-inositol
Nota nome For HPLC analysis
Colore White
Densità 6.2g/mL
Intervallo percentuale saggio 99.26%
Quantità 500 g
Peso formulazione 180.2
Grado Research
Forma fisica Powder