Learn More
D-myo-Inositol, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11398889 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398889 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11398889 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210205291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.00€
    615.30€ / 1kg
    Risparmia 30.70€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Plays an important role as a structural element for secondary messengers in eukaryotic cells. D-myo-Inositol, MP Biomedicals is a growth factor for animals and microorganisms. It serves as an important component of phosphatidylinositol (PI) and the phosph
Myo-Inositol is the most abundant form of polyols that serves as a structural element of secondary messengers in eukaryotic cells.
  • It is a component of membrane phospholipids, glycosyl­phosphatidyl­inositol anchors that bind glycoproteins to cell membranes, and inositol phosphate second messengers
  • Inositol or cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol is a chemical compound, a sixfold alcohol (polyol) of cyclohexane
  • It exists in nine possible stereoisomers, of which the most prominent form, widely occurring in nature, is cis-1,2,3,5-trans-4,6-cyclohexanehexol, or myo-inositol (former name meso-inositol)
  • Inositol is a carbohydrate, though not a classical sugar. It has a taste which has been assayed at half the sweetness of table sugar (sucrose)
Specifica
CAS 87-89-8
Punto di fusione 220°C to 230°C
pH Neutral to Litmus (10% aq. soln.)
Formula molecolare C6H12O6
Quantità 1 kg
Sinonimo scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
Informazioni di solubilità Readily soluble in water (50mg/mL); slightly soluble in alcohol; insoluble in ether and other common organic solvents.
InChI Key CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
IUPAC Name cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Molecular Weight (g/mol) 180.156
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Peso formulazione 180.2
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • D-myo-Inositol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: D-myo-Inositol