Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Norvaline, 99%
Codice prodotto. 11495417
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11495417
Marque: Thermo Scientific Chemicals B23444.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2013-12-9 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2013-12-9
Formula molecolare C5H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Numero MDL MFCD00008097
InChI Key SNDPXSYFESPGGJ-SCSAIBSYSA-N
Sinonimo d-norvaline, d--norvaline, 2r-2-aminopentanoic acid, h-d-nva-oh, d---norvaline, d-2-aminovaleric acid, d-2-aminopentanoic acid, r-2-aminovaleric acid, r-2-aminopentanoic acid, d-ape
PubChem CID 439575
ChEBI CHEBI:28804
IUPAC Name (2R)-2-aminopentanoic acid
SMILES CCC[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Materiale o nome chimico D-Norvaline
Punto di fusione >300°C
Beilstein 1721161
Indice di Merck 14,6716
Quantità 1 g
Peso formulazione 117.15
Optical Rotation −25° (c=10 in 20% HCl)
Percent Purity 99%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis