Learn More
D-ornithine, >99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11428140 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11428140 5 g
11418140 1 g
11438140 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428140 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210251405
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 3184-13-2
Formula molecolare C5H13ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 168.621
InChI Key GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Sinonimo l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
PubChem CID 76654
IUPAC Name (2S)-2,5-diaminopentanoic acid;hydrochloride
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico D-Ornithine
Intervallo percentuale saggio ∽ 99%
Quantità 5 g
Peso formulazione 168.6
Percent Purity >99%
Forma fisica Powder