Specifica
| Materiale o nome chimico | D-Panthenol |
| Nota nome | 98+% |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Punti di ebollizione | 118°C to 120°C (2.7 Pa) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH |
| Indice di rifrazione | 1.4950 to 1.5020 |
| Quantità | 100 g |
| Vedi altri risultati |