Learn More
D-(-)-Pantolactone, 99%
Codice prodotto. 11322827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11322827 25 g 25g
11312827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11322827 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15983.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 599-04-2 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 599-04-2
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.143
Numero MDL MFCD00005392
InChI Key SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo d---pantolactone, r-pantolactone, d-pantolactone, r-pantoyl lactone, d---pantoyl lactone, pantothenic lactone, r-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, unii-j288d7o0js, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3r, r---pantolactone
PubChem CID 439368
ChEBI CHEBI:16719
IUPAC Name (3R)-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Specifica
Materiale o nome chimico D-(-)-Pantolactone
Punto di fusione 89°C to 91°C
Punti di ebollizione 120°C to 122°C (15 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 80957
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,7013
Optical Rotation −51° (c=3 in Water)
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 99%