Learn More
D(-)-Pantolactone, 99%
Codice prodotto. 10095653 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10095653 5 g Bottiglia in vetro 5g
10696032 25 g Bottiglia in vetro 25g
10107743 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10095653 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 218140050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 599-04-2 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 599-04-2
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Numero MDL MFCD00005392
InChI Key SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo d---pantolactone, r-pantolactone, d-pantolactone, r-pantoyl lactone, d---pantoyl lactone, pantothenic lactone, r-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2 3h-one, unii-j288d7o0js, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-, 3r, r---pantolactone
PubChem CID 439368
ChEBI CHEBI:16719
IUPAC Name (3R)-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one
SMILES CC1(COC(=O)C1O)C
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Pantolactone
Punto di fusione 88.0°C to 92.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 120.0°C to 122.0°C (15.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 18, V,1, 22
Fieser 16,269; 17,270
Indice di Merck 15, 7116
Condizione di rotazione specifica −50.50° (25°C c=2,H2O)
Rotazione specifica − 50.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • D(-)-Pantolactone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.