Learn More
D-Pantothenic acid calcium salt, Cell culture reagent grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11421971 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11421971
Marca: MP Biomedicals 0219472180
Identificatori chimici
CAS 2219-30-9
Formula molecolare C5H12ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 185.666
InChI Key CZDHUFYOXKHLME-DFWYDOINSA-N
Sinonimo d-penicillamine hydrochloride, penicillamine hydrochloride, distamine, unii-5n9jk529zj, usaf el-23, usaf a-1705, d---penicillamine hydrochloride, d-valine, 3-mercapto-, hydrochloride, valine, 3-mercapto-, hydrochloride, d
PubChem CID 92173
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid;hydrochloride
SMILES CC(C)(C(C(=O)O)N)S.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico D-Pantothenic acid
Quantità 100 g
Peso formulazione 238.3
Grado Cell Culture Reagent
Densità 0.5g/cm3