Specifica
| CAS | 137-08-6 |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | C18H32CaN2O10 |
| Numero MDL | MFCD00002766 |
| Sinonimo | calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water (1g/2.8mL; pH of a 5% aqueous solution is 7.2-8.0; CO2 free water: 8.7), glycerol; slightly soluble in ethanol or acetone. |
| InChI Key | FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L |
| SMILES | [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O |
| IUPAC Name | calcium bis(3-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido]propanoate) |
| Vedi altri risultati |