Learn More
D-Pantothenic acid calcium salt, USP grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11483180 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11483180 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11483180 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210122805
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-02-2027
High-purity USP grade Vitamin B5, essential as a precursor in the biosynthesis of coenzyme A.
Specifica
Materiale o nome chimico D-Pantothenic acid calcium salt
CAS 137-08-6
Colore White
Formula molecolare C18H32CaN2O10
Numero MDL MFCD00002766
Sinonimo calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
InChI Key FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
IUPAC Name calcium bis(3-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamido]propanoate)
Molecular Weight (g/mol) 476.54
Quantità 5 g
PubChem CID 131847364
Peso formulazione 238.3
Grado USP
Forma fisica Powder