Learn More
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, MedChemExpress
Descrizione
D-Pantothenic acid hemicalcium salt (Vitamin B5 calcium salt), a vitamin, can reduce the patulin content of the apple juice.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | D-Pantothenic acid hemicalcium salt |
| CAS | 137-08-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H16NO5.1/2Ca |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Calcium pantothenate Calcium D-pantothenate Vitamin B5 calcium salt |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (419.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (419.69 mM) |
| SMILES | O[C@@H](C(NCCC([O-])=O)=O)C(C)(C)CO.[0.5Ca2+] |
| Molecular Weight (g/mol) | 238.27 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only