Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Phenylalanine, 99+%
Codice prodotto. 10521431 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10521431 25 g Glass Bottle 25g
10024043 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10521431 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 172040250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 673-06-3 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 673-06-3
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Numero MDL MFCD00004270
InChI Key COLNVLDHVKWLRT-MRVPVSSYSA-N
Sinonimo d-phenylalanine, h-d-phe-oh, 2r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-phe, sabiden, phenylalanine d-form, alanine, phenyl-, d, d-diphenylalanine, r-2-amino-3-phenylpropanoic acid, d-alpha-amino-beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 71567
ChEBI CHEBI:16998
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-phenylpropanoic acid
SMILES N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Phenylalanine
Arsenico (As) 3ppm max.
Colore White
Metalli pesanti (come Pb) 20ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 494
Rotazione specifica +32° to +35° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Indice di Merck 15, 7382
Cenere solfata 0.1% max.
Condizione di rotazione specifica +33.50° (20°C c=2,H2O)
Quantità 25 g
Peso formulazione 165.19
Percent Purity ≥99.0%
Forma fisica Powder