Learn More
D(+)-Phenyllactic acid, 98%
Codice prodotto. 10796622 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10796622 1 g Bottiglia in vetro 1g
10377751 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10796622 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 344580010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7326-19-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7326-19-4
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00078062
InChI Key VOXXWSYKYCBWHO-MRVPVSSYSA-N
Sinonimo r-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, r-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, d-+-phenyllactic acid, d-+-3-phenyllactic acid, r-phenyllactate, r-+-3-phenyllactic acid, 3-phenyl-d-lactic acid, r-3-phenyllactic acid, r-, a-hydroxy-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 643327
ChEBI CHEBI:32978
IUPAC Name (2R)-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid
SMILES O[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico D(+)-Phenyllactic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 121°C to 125°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2CH(OH)COOH
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica +18.5° (20°C c=1,CH3OH)
Rotazione specifica + 18.5
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.