Learn More
D-Pinitol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489116
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489116 100 mg 100mg
16434867 50 mg 50mg
16419058 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16489116 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0655
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress D-pinitol (3-O-Methyl-D-chiro-inositol) is a natural compound presented in several plants, like Pinaceae and Leguminosae plants. D-pinitol exerts hypoglycemic activity and protective effects in the cardiovascular system. D-pinitol has antiviral and larvicidal activities.
D-pinitol (3-O-Methyl-D-chiro-inositol) is a natural compound presented in several plants, like Pinaceae and Leguminosae plants. D-pinitol exerts hypoglycemic activity and protective effects in the cardiovascular system. D-pinitol has antiviral and larvicidal activities.
Specifica
Materiale o nome chimico D-Pinitol
Forma fisica Solid
CAS 10284-63-6
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H14O6
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo 3-O-Methyl-D-chiro-inositol
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (643.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)O)OC)O
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Peso formulazione 194.18
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only