Learn More
D-Pinitol, MedChemExpress
Description
D-pinitol (3-O-Methyl-D-chiro-inositol) is a natural compound presented in several plants, like Pinaceae and Leguminosae plants. D-pinitol exerts hypoglycemic activity and protective effects in the cardiovascular system. D-pinitol has antiviral and larvicidal activities.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | D-Pinitol |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 10284-63-6 |
| Color | White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C7H14O6 |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | 3-O-Methyl-D-chiro-inositol |
| Solubility Information | DMSO : 125 mg/mL (643.73 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?